Drukuj
Rifampicyna dla biologii molekularnej
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
J60836.03 J60836.06 J60836.14
J60836.03EA 395 PLN
J60836.03 J60836.06 J60836.14
Rifampicyna dla biologii molekularnej
Rifampicyna
CAS No.: 13292-46-1 Molecular Formula: C43H58N4O12 Formula Weight: 822.94 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: Faint orange to red/brown Melting Point: 183-188° Solubility: Soluble in DMSO or methanol Beilstein Reference: 5723476 Merck Reference: 14,8216 MDL No.: MFCD00151389
Antibiotic effective against mycobacteria. Can also inhibit DNA polymerase
Formuła: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
Temp. topnienia: 183…188 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00151389
Numer CAS: 13292-46-1
Numer WE (dawny EINECS): 236-312-0
Klasyfikacja Merck : 14,8216