Uranina
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, disodium salt, Acid Yellow 73, Yellow No. 8, Fluorescein sodium salt, 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid disodium salt, Disodium 2-(3-oxo-6-oxidoxanthen-9-yl)benzoate
CAS No.: 518-47-8
Molecular Formula: C20H10Na2O5
Formula Weight: 376.28
Physical Form: Powder
Appearance: Dark brownish-red to dark
Solubility: Soluble in water at 1mg/ml
Beilstein Reference: 3833041
Merck Reference: 14,4159
MDL No.: MFCD00167039
A fluorophore comonly used in microscopy
Formuła:
C₂₀H₁₀Na₂O₅ MW: 376.28 g/mol Temp. topnienia: > 300 °C Gęstość: 1.601 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00167039 Numer CAS: 518-47-8 Numer WE (dawny EINECS): 208-253-0 Klasyfikacja Merck : 14,4159 |