mezo-Inozyt cell culture reagent
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
i-Inositol, D-Myo-Inositol, rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, Inositol
J62886.18
J62886.22
J62886.30
J62886.18EA
616
PLN
J62886.18
J62886.22
J62886.30
mezo-Inozyt cell culture reagent
mezo-Inozyt
CAS No.: 87-89-8
Molecular Formula: C6H12O6
Formula Weight: 180.16
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 1907329
Merck Reference: 14,4978
MDL No.: MFCD00077932
A lipotropic agent
Formuła:
C₆H₁₂O₆ Temp. Wrzenia: 291 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 222…227 °C Gęstość: 1,752 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00077932 Numer CAS: 87-89-8 Numer WE (dawny EINECS): 201-781-2 Klasyfikacja Merck : 14,4978 |