mezo-Inozyt ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
i-Inositol, D-Myo-Inositol, rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, Inositol
J60828.22
J60828.36
J60828.22EA
601
PLN
J60828.22
J60828.36
mezo-Inozyt ≥99%
mezo-Inozyt
Purity: 99%
CAS No.: 87-89-8
Molecular Formula: C6H12O6
Formula Weight: 180.16
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 222-227°
Beilstein Reference: 1907329
Merck Reference: 14,4978
MDL No.: MFCD00077932
A lipotropic agent
Formuła:
C₆H₁₂O₆ MW: 180.16 g/mol Temp. Wrzenia: 291 Temp. topnienia: 222…227 °C Gęstość: 1.752 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00077932 Numer CAS: 87-89-8 Numer WE (dawny EINECS): 201-781-2 Klasyfikacja Merck : 13,05001 |