Drukuj
1-Octadecyne ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H33288.03 H33288.09
H33288.03EA 469 PLN
H33288.03 H33288.09
1-Octadecyne ≥97%
1-Octadecyne
Formuła: C₁₈H₃₄
Temp. Wrzenia: 313 °C
Temp. topnienia: 21…24 °C
Gęstość: 0,803
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015088
Numer CAS: 629-89-0
Numer WE (dawny EINECS): 211-114-7