sól sodowa laurylosarkozyny 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 95%
CAS No.: 137-16-6
Molecular Formula: C15H29NNaO3
Formula Weight: 293.39
Physical Form: Crystalline powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 44-47°
Beilstein Reference: 5322974
Merck Reference: 14,4368
MDL No.: MFCD00042728
Used in the cell lysis step of RNA purification. Anionic detergent
Formuła:
H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa Temp. topnienia: 44…47 °C Temp. Zapłonu: >150 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042728 Numer CAS: 137-16-6 Numer WE (dawny EINECS): 205-281-5 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,4368 |