Kwas S-(-)-jabłkowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
L(-)-Malic acid, (S)-(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (S)-(-)-Hydroxysuccinic acid, (S)-2-hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, L-(–)-Malic Acid
Purity: 99%
CAS No.: 97-67-6
Molecular Formula: C4H6O5
Formula Weight: 134.09
Flash Point: 220°(428°F)
Physical Form: Crystalline powder
Density: 1.6
Appearance: White
Melting Point: 100-106°
Beilstein Reference: 1723541
Merck Reference: 14,5707
Optical Rotation: -26° (c=5.5 in pyridine)
MDL No.: MFCD00064213
Formuła:
C₄H₆O₅ MW: 134.09 g/mol Temp. Wrzenia: 322 Temp. topnienia: 100…106 °C Gęstość: 1.6 Temp. Zapłonu: 220 °C (428 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064213 Numer CAS: 97-67-6 Numer WE (dawny EINECS): 202-601-5 Klasyfikacja Merck : 13,05730 |