N-(1-naftylo)etylenodiamina, dichlorowodorek ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
CAS No.: 1465-25-4
Molecular Formula: C12H14N2.2HCl
Formula Weight: 259.18
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White to cream or pale gr
Melting Point: 191-199°
Solubility: Soluble in water or 95% ethanol
Beilstein Reference: 3707471
Merck Reference: 14,6409
MDL No.: MFCD00012556
Used for Colourimetric determination of sulfonamide in blood
Formuła:
C₁₂H₁₆Cl₂N₂ Temp. topnienia: 191…199 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012556 Numer CAS: 1465-25-4 Numer WE (dawny EINECS): 215-981-2 Klasyfikacja Merck : 14,6409 |