chlorek tetraetyloamoniowy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
CAS No.: 56-34-8
Molecular Formula: C8H20ClN
Formula Weight: 165.71
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to pale yellow
Solubility: Soluble in water, ethanol, chloroform, or acetone
Beilstein Reference: 3563247
Merck Reference: 14,9200
MDL No.: MFCD00011828
Phase transfer catalyst
Formuła:
C₈H₂₀ClN Temp. topnienia: 285 °C Gęstość: 1,08 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011828 Numer CAS: 56-34-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-267-5 Klasyfikacja Merck : 14,9200 |