Poliwinylopirolidon, M.W. ∼ 40,000 (K30)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Povidone, Polyvinylpyrrolidon, Polyvidone, PVP
J62417.36
J62417.A1
J62417.22
J62417.36EA
1180
PLN
J62417.36
J62417.A1
J62417.22
Poliwinylopirolidon, M.W. ∼ 40,000 (K30)
Poliwinylopirolidon
CAS No.: 9003-39-8
Molecular Formula: (C6H9NO)n
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Merck Reference: 14,7697
MDL No.: MFCD00149016
A cryoprotectant, also useful in plant cell culture research
Formuła:
(C₆H₉NO)n Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01076626 Numer CAS: 9003-39-8 Klasyfikacja Merck : 14,7697 |