siarczan (VI) magnezu heptahydrat cell culture reagent
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J61839.36
J61839.A1
J61839.36EA
574
PLN
J61839.36
J61839.A1
siarczan (VI) magnezu heptahydrat cell culture reagent
siarczan (VI) magnezu heptahydrat
CAS No.: 10034-99-8
Molecular Formula: MgO4S.7H2O
Formula Weight: 246.48 (120.37anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.68
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,5691
MDL No.: MFCD00149785
Formuła:
MgSO₄·7H₂O Temp. topnienia: 1124 °C Gęstość: 1,68 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149785 Numer CAS: 10034-99-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-298-2 Klasyfikacja Merck : 14,5691 |