Octan cynku, anhydrous ≥99.9%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H33734.09
H33734.18
H33734.30
H33734.09EA
351
PLN
H33734.09
H33734.18
H33734.30
Octan cynku, anhydrous ≥99.9%
Octan cynku
Purity: 99.9+%
CAS No.: 557-34-6
Molecular Formula: C4H6O4Zn
Formula Weight: 183.47
Melting Point: 200° dec.
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00012454
Formuła:
C₄H₆O₄Zn Temp. Wrzenia: 908 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,735 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012454 Numer CAS: 557-34-6 Numer WE (dawny EINECS): 209-170-2 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 12,10256 |