tlenek bizmutu (III) ≥99.9%, nanopowder
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
46314.22
46314.36
46314.14
46314.22EA
833
PLN
46314.22
46314.36
46314.14
tlenek bizmutu (III) ≥99.9%, nanopowder
tlenek bizmutu (III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 1304-76-3
Molecular Formula: Bi2O3
Formula Weight: 465.96
Physical Form: 80-200nm APS Powder, S.A. 3.8-5.5m2/g
Density: 8.9
Appearance: Yellow
Melting Point: 817°
Boiling Point: ca 1890°
Merck Reference: 14,1273
MDL No.: MFCD00003462
Formuła:
BiO₃ MW: 465.96 g/mol Temp. Wrzenia: ∼1890 °C Temp. topnienia: 817 °C Gęstość: 8.9 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003462 Numer CAS: 1304-76-3 Numer WE (dawny EINECS): 215-134-7 Klasyfikacja Merck : 14,1273 |