Glicyna 99,5 Electrophoresis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
J64365.30
J64365.A1
J64365.30EA
339
PLN
J64365.30
J64365.A1
Glicyna 99,5 Electrophoresis
Glicyna
Purity: 99.5+%
CAS No.: 56-40-6
Molecular Formula: C2H5NO2
Formula Weight: 75.07
Physical Form: Powder
Density: 1.595
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 5,97
Melting Point: ca 245° dec.
Solubility: Freely soluble in water
Beilstein Reference: 635782
Merck Reference: 14,4491
MDL No.: MFCD00008131
Formuła:
NH₂CH₂COOH MW: 75.07 g/mol Temp. Wrzenia: 181 Temp. topnienia: ∼ 245 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.595 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008131 Numer CAS: 56-40-6 Numer WE (dawny EINECS): 200-272-2 Klasyfikacja Merck : 14,4491 |