Drukuj
Glicyna 99% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
385902500 385900500
ACRO385902500EA 328 PLN
ACRO385902500 ACRO385900500
Glicyna 99% ACS
Glicyna
Formuła: NH₂CH₂COOH
MW: 75.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 181
Temp. topnienia: 240 °C
Gęstość: 1.595 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008131
Numer CAS: 56-40-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-272-2
Klasyfikacja Merck : 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Hydrolyzable substance Passes test