zieleń bromokrezolowa ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J65225.06
J65225.14
J65225.06EA
326
PLN
J65225.06
J65225.14
zieleń bromokrezolowa ACS
zieleń bromokrezolowa
CAS No.: 76-60-8
Molecular Formula: C21H14Br4O5S
Formula Weight: 698.04
Physical Form: Powder
Appearance: Pale brown to yellow
Melting Point: 225° dec.
Beilstein Reference: 372527
Merck Reference: 14,1386
MDL No.: MFCD00005874
Formuła:
C₂₁H₁₄Br₄O₅S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005874 Numer CAS: 76-60-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-972-8 Klasyfikacja Merck : 14,1386 |