Drukuj
N,N,N',N'-Tetrametyloetylenodiamina do elektroforezy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
J63734.AC J63734.AE
J63734.ACEA 371 PLN
J63734.AC J63734.AE
N,N,N',N'-Tetrametyloetylenodiamina do elektroforezy
N,N,N',N'-Tetrametyloetylenodiamina
Formuła: C₆H₁₆N₂
Temp. Wrzenia: 120…122 °C
Temp. topnienia: –55 °C
Gęstość: 0,775
Temp. Zapłonu: 18 °C (154 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008335
Numer CAS: 110-18-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-744-6
Jednostka: 2372
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 14,9134
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM