Drukuj
L(-)-tryptofan cell culture reagent
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J62508.09 J62508.22 J62508.A1
J62508.09EA 296 PLN
J62508.09 J62508.22 J62508.A1
L(-)-tryptofan cell culture reagent
L(-)-tryptofan
CAS No.: 73-22-3 Molecular Formula: C11H12N2O2 Formula Weight: 204.23 Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 280-285° Beilstein Reference: 86197 Merck Reference: 14,9797 MDL No.: MFCD00064340
Formuła: C₁₁H₁₂N₂O₂
Temp. topnienia: 280…285 °C
Gęstość: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064340
Numer CAS: 73-22-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-795-6
Klasyfikacja Merck : 14,9797