L(+)-leucyna cell culture reagent
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(S)-(+)-Leucine, Leu, H-Leu-OH, Leucine, L-Leucine
J62824.22
J62824.30
J62824.36
J62824.22EA
683
PLN
J62824.22
J62824.30
J62824.36
L(+)-leucyna cell culture reagent
L(+)-leucyna
CAS No.: 61-90-5
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.17
Physical Form: Powder
Density: 1.293
Appearance: White to off-white
Melting Point:
Formuła:
C₆H₁₃NO₂ Temp. topnienia: >300 °C Gęstość: 1,293 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002617 Numer CAS: 61-90-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-522-0 Klasyfikacja Merck : 14,5451 |