L(+)-asparagina hydrat cell culture reagent
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
L-Asparagine monohydrate, H-Asn-OH·H₂O, (S)-(+)-Asparagine monohydrate, (S)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, H-Asn-OH.H2O
J62869.22
J62869.A1
J62869.36
J62869.22EA
648
PLN
J62869.22
J62869.A1
J62869.36
L(+)-asparagina hydrat cell culture reagent
L(+)-asparagina hydrat
CAS No.: 5794-13-8
Molecular Formula: C4H8N2O3.H2O
Formula Weight: 150.14 (132.12anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Melting Point: 215-217°
Beilstein Reference: 1723527
MDL No.: MFCD00151038
Formuła:
C₄H₈N₂O₃·1H₂O MW: 150.13 g/mol Temp. topnienia: 215…217 °C Gęstość: 1.567 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151038 Numer CAS: 5794-13-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-735-9 Klasyfikacja Merck : 14,00837 |