L(+)-izoleucyna cell culture reagent
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 73-32-5
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Melting Point: ca 287° dec.
Beilstein Reference: 1721792
Merck Reference: 14,5179
Optical Rotation: +40° (c=5 in 6N HCl)
MDL No.: MFCD00064222
Formuła:
H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064222 Numer CAS: 73-32-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-798-2 Klasyfikacja Merck : 14,5179 |