D(+)-sacharoza Molecular_Biology
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
CAS No.: 57-50-1
Molecular Formula: C12H22O11
Formula Weight: 342.30
Physical Form: Crystalline solid
Density: 1.58
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 185-187°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 90825
MDL No.: MFCD00006626
For protein purification by sucrose density gradients
Formuła:
C₁₂H₂₂O₁₁ MW: 342.3 g/mol Temp. topnienia: 185…187 °C Gęstość: 1.58 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006626 Numer CAS: 57-50-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-334-9 Klasyfikacja Merck : 13,08966 |