Drukuj
jodek potasu 0.5 M (0.5 N) in aqueous solution volumetric solution
Dostawca: CHEMPUR
Synonim: Dipotassium diiodide, Kali iodide
807431609.0100 807431609.0250 807431609.0500 807431609.1000
CHMP807431609.0100EA 50.2 PLN
CHMP807431609.0100 CHMP807431609.0250 CHMP807431609.0500 CHMP807431609.1000
jodek potasu 0.5 M (0.5 N) in aqueous solution volumetric solution
jodek potasu
Formuła: Kl
MW: 166 g/mol
Temp. Wrzenia: 1330
Temp. topnienia: 686
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011405
Numer CAS: 7681-11-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-659-4
Klasyfikacja Merck : 13,07727