Drukuj
2-Amino-4-chloropyridine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Chloro-2-pyridylamine, 4-Chloropyridin-2-amine
H59130.06 H59130.14
H59130.06EA 510 PLN
H59130.06 H59130.14
2-Amino-4-chloropyridine 97%
2-Amino-4-chloropyridine
Formuła: C₅H₅ClN₂
Temp. topnienia: 129…133 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04113820
Numer CAS: 19798-80-2