Drukuj
α-Terpinen ≥90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: p-Mentha-1,3-diene, 1-Isopropyl-4-methylcyclohexa-1,3-diene
J62871.AP J62871.AE
J62871.APEA 677 PLN
J62871.AP J62871.AE
α-Terpinen ≥90%
α-Terpinen
Formuła: C₁₀H₁₆
Temp. Wrzenia: 173…175 °C
Temp. topnienia: –48 °C
Gęstość: 0,837
Temp. Zapłonu: 50 °C (122 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001534
Numer CAS: 99-86-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-795-1
Jednostka: 2319
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 14,9170