Tris(hydroksymetylo)aminometan 99.9% for electrophoresis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol(tris), Tromethamine, Tris(hydroxymethyl)methylamine, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Trizma(R) base, TRIS base, THAM
Purity: 99.9%
CAS No.: 77-86-1
Molecular Formula: C4H11NO3
Formula Weight: 121.14
Physical Form: Crystalline powder
Density: 1.353
Appearance: White
Melting Point: 168-172°
Boiling Point: 219-220°/10mm
Beilstein Reference: 741883
Merck Reference: 14,9772
MDL No.: MFCD00004679
Formuła:
NH₂C(CH₂OH)₃ MW: 121.14 g/mol Temp. Wrzenia: 219…220 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 168…172 °C Gęstość: 1.353 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004679 Numer CAS: 77-86-1 Numer WE (dawny EINECS): 201-064-4 Klasyfikacja Merck : 14,9772 |