Tris(hydroksymetylo)aminometan 99.5% do elektroforezy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 77-86-1
Molecular Formula: C4H11NO3
Formula Weight: 121.14
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White
Solubility: Freely soluble in water
Beilstein Reference: 741883
Merck Reference: 14,9772
MDL No.: MFCD00004679
Formuła:
NH₂C(CH₂OH)₃ Temp. Wrzenia: 357 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 169…172 °C Gęstość: 1,328 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004679 Numer CAS: 77-86-1 Numer WE (dawny EINECS): 201-064-4 Klasyfikacja Merck : 14,9772 |