Drukuj
Chlorek guanidynium Molecular_Biology
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Chlorowodorek guanidyny, Chlorek guanidyny
J65661.22 J65661.36
J65661.22EA 704 PLN
J65661.22 J65661.36
Chlorek guanidynium Molecular_Biology
Chlorek guanidynium
Formuła: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
MW: 95.53 g/mol
Temp. topnienia: 178…185 °C
Gęstość: 1.34
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013026
Numer CAS: 50-01-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-002-3
Klasyfikacja Merck : 14,4562
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM