EDTA (Kwas etylenodiaminotetraoctowy) ≥99.4% for electrophoresis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
Purity: 99.4+%
CAS No.: 60-00-4
Molecular Formula: C10H16N2O8
Formula Weight: 292.24
Physical Form: Powder
Density: 0.68
Appearance: White
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 1716295
Merck Reference: 14,3517
MDL No.: MFCD00003541
Formuła:
C₁₀H₁₆N₂O₈ Temp. Wrzenia: 614 °C (1013 hPa) Gęstość: 0,68 Temp. Zapłonu: >100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003541 Numer CAS: 60-00-4 Numer WE (dawny EINECS): 200-449-4 REACH: 01-2119486399-18 Klasyfikacja Merck : 14,3517 |