Drukuj
3-Methoxyanthranilic acid
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-m-anisic acid, 3-Methoxyanthranilic acid, o-Anisidine-6-carboxylic acid, 2-Amino-3-methoxybenzoic acid
J64244.06 J64244.14
J64244.06EA 1070 PLN
J64244.06 J64244.14
3-Methoxyanthranilic acid
3-Methoxyanthranilic acid
Formuła: C₈H₉NO₃
MW: 167.16 g/mol
Temp. topnienia: 169…170 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075178
Numer CAS: 3177-80-8