glutation (forma zredukowana) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J62166.06
J62166.14
J62166.22
J62166.06EA
399
PLN
J62166.06
J62166.14
J62166.22
glutation (forma zredukowana) ≥98%
glutation (forma zredukowana)
Purity: 98+%
CAS No.: 70-18-8
Molecular Formula: C10H17N3O6S
Formula Weight: 307.33
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Crystalline powder
Melting Point: ca 193° dec.
Beilstein Reference: 1729812
Merck Reference: 14,4475
Optical Rotation: -17° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD00065939
A tripeptide used for reductive cleavage of disulfide bonds
Formuła:
C₁₀H₁₇N₃O₆S Gęstość: 1,475 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00065939 Numer CAS: 70-18-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-725-4 Klasyfikacja Merck : 14,4475 |