Tungsten boride ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
12559.14
12559.22
12559.14EA
1040
PLN
12559.14
12559.22
Tungsten boride ≥99% (metals basis)
Tungsten boride
Purity: 99%
CAS No.: 12007-09-9
Molecular Formula: WB
Formula Weight: 194.66
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049708
Formuła:
BW Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049708 Numer CAS: 12007-09-9 Numer WE (dawny EINECS): 234-498-8 |