Ditungsten pentaboride ≥99.4% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Tungsten boride
41664.14
41664.22
41664.14EA
512
PLN
41664.14
41664.22
Ditungsten pentaboride ≥99.4% (metals basis)
Ditungsten pentaboride
Purity: 99.4%
CAS No.: 12007-98-6
Molecular Formula: W2B5, may contain small amounts of other phases
Formula Weight: 421.76
Physical Form: -325 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049707
Formuła:
B₅W₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049707 Numer CAS: 12007-98-6 Numer WE (dawny EINECS): 234-524-8 |