Manganese(II) sulphide ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
12835.06
12835.14
12835.22
12835.06EA
358
PLN
12835.06
12835.14
12835.22
Manganese(II) sulphide ≥99.9% (metals basis)
Manganese(II) sulphide
Purity: 99.9%
CAS No.: 18820-29-6
Molecular Formula: MnS
Formula Weight: 87.00
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 3.99
Appearance: Green to pink
Melting Point: 1610° dec.
Merck Reference: 14,5740
MDL No.: MFCD00014210
Formuła:
MnS Gęstość: 3,99 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014210 Numer CAS: 18820-29-6 Numer WE (dawny EINECS): 242-599-3 Klasyfikacja Merck : 14,5740 |