Lanthanum(III) carbonate hydrate ≥99.9%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
16639.14
16639.22
16639.36
16639.14EA
189
PLN
16639.14
16639.22
16639.36
Lanthanum(III) carbonate hydrate ≥99.9%
Lanthanum(III) carbonate hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 54451-24-0
Molecular Formula: La2(CO3)3.xH2O
Formula Weight: 457.85(anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.6-2.7
Merck Reference: 14,5364
MDL No.: MFCD00011069
Formuła:
La₂(CO₃)₃.xH₂O MW: 457.85 g/mol (anhy) Gęstość: 2.6…2.7 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011069 Numer CAS: 54451-24-0 Numer WE (dawny EINECS): 209-599-5 |