Cerium(III) carbonate hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
15295.22
15295.36
15295.22EA
793
PLN
15295.22
15295.36
Cerium(III) carbonate hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Cerium(III) carbonate hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 54451-25-1
Molecular Formula: Ce2(CO3)3.xH2O
Formula Weight: 460.27(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Solubility: Insoluble in water. Soluble indilute mineral acids.
Merck Reference: 14,1996
MDL No.: MFCD00149635
Formuła:
C₃Ce₂O₉·H₂O MW: 478.274 g/mol Temp. topnienia: 848 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149635 Numer CAS: 54451-25-1 Numer WE (dawny EINECS): 208-655-6 Klasyfikacja Merck : 14,1996 |