Cerium(III) carbonate hydrate 99.9% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
379400100
379400500
379402500
ACRO379400100EA
122
PLN
ACRO379400100
ACRO379400500
ACRO379402500
Cerium(III) carbonate hydrate 99.9% (trace metals basis)
Cerium(III) carbonate hydrate
Formuła:
C₃Ce₂O₉·H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149635 Numer CAS: 54451-25-1 Numer WE (dawny EINECS): 208-655-6 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Total trace metal impurities | ≤0.1 % |