Drukuj
N,N-Dimethylformamide dineopentyl acetal ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
L02728.09 L02728.18
L02728.09EA 349 PLN
L02728.09 L02728.18
N,N-Dimethylformamide dineopentyl acetal ≥98%
N,N-Dimethylformamide dineopentyl acetal
Purity: 98% CAS No.: 4909-78-8 Molecular Formula: C13H29NO2 Formula Weight: 231.38 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.4117 Boiling Point: 85-87°/10mm Beilstein Reference: 741992 MDL No.: MFCD00008851
Formuła: C₁₃H₂₉NO₂
Temp. Wrzenia: 85…87 °C (10 mmHg)
Gęstość: 0,830
Temp. Zapłonu: 63 °C (145 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008851
Numer CAS: 4909-78-8
Numer WE (dawny EINECS): 225-536-4