4-Fluoro-N-methylbenzylamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N-Methyl-4-fluorobenzylamine
H54369.03
H54369.06
H54369.03EA
292
PLN
H54369.03
H54369.06
4-Fluoro-N-methylbenzylamine 97%
4-Fluoro-N-methylbenzylamine
Purity: 97%
CAS No.: 405-66-3
Molecular Formula: C8H10FN
Formula Weight: 139.17
Flash Point: 71°(160°F)
Refractive Index: 1.499
Boiling Point: 180-181°
MDL No.: MFCD03839848
Formuła:
C₈H₁₀FN MW: 139.17 g/mol Temp. Wrzenia: 180…181 °C Gęstość: 1.056 Temp. Zapłonu: 71 °C (160 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03839848 Numer CAS: 405-66-3 |