2-Fluoro-N-methylbenzylamine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-(2-Fluorophenyl)-N-methylmethanamine, (2-Fluorobenzyl)methylamine
H54439.03
H54439.06
H54439.03EA
389
PLN
H54439.03
H54439.06
2-Fluoro-N-methylbenzylamine 95%
2-Fluoro-N-methylbenzylamine
Purity: 95%
CAS No.: 399-30-4
Molecular Formula: C8H10FN
Formula Weight: 139.17
Flash Point: 68°(154°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.047
Refractive Index: 1.047
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to tan
Boiling Point: 73°
MDL No.: MFCD04629633
Formuła:
C₈H₁₀FN Temp. Wrzenia: 73 °C Gęstość: 1,047 Temp. Zapłonu: 68 °C (154 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04629633 Numer CAS: 399-30-4 |