Drukuj
4-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (4-Bromophenyl)methanamine hydrochloride
A10979.09 A10979.18
A10979.09EA 1250 PLN
A10979.09 A10979.18
4-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
4-Bromobenzylamine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 26177-44-6 Molecular Formula: C7H8BrN.HCl Formula Weight: 222.52 Melting Point: 272-274° Beilstein Reference: 3693458
Formuła: C₇H₉BrClN
MW: 222.52 g/mol
Temp. topnienia: 272…274 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012860
Numer CAS: 26177-44-6
Numer WE (dawny EINECS): 247-503-3