Drukuj
3-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A16132.06 A16132.14
A16132.06EA 273 PLN
A16132.06 A16132.14
3-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
3-Bromobenzylamine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 39959-54-1 Molecular Formula: C7H8BrN.HCl Formula Weight: 222.52 Melting Point: 218-221° Beilstein Reference: 3913185
Formuła: C₇H₉BrClN
Temp. topnienia: 218…221 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012856
Numer CAS: 39959-54-1