2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18151.06
A18151.14
A18151.06EA
475
PLN
A18151.06
A18151.14
2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
2-Bromobenzylamine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 5465-63-4
Molecular Formula: C7H8BrN.HCl
Formula Weight: 222.52
Melting Point: 227-230°
Beilstein Reference: 3913456
Formuła:
C₇H₉BrClN MW: 222.52 g/mol Temp. topnienia: 227…230 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012853 Numer CAS: 5465-63-4 |