Drukuj
Digitonin, Millipore®
Dostawca: Merck Millipore Calbiochem
300410-1EA 4650 PLN
300410-1 300410-250 300410-5
Digitonin, Millipore®
Digitonin
Formuła: C₅₆H₉₂O₂₉
MW: 1229,312 g/mol
Numer MDL: MFCD00077729
Numer CAS: 11024-24-1
Numer WE (dawny EINECS): 234-255-6
Jednostka: 3462
ADR: 6.1,III