Drukuj
Digitonin
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
407565000 407560050
ACRO407565000EA 1650 PLN
ACRO407565000 ACRO407560050
Digitonin
Digitonin
Formuła: C₅₆H₉₂O₂₉
Temp. topnienia: 240 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077729
Numer CAS: 11024-24-1
Numer WE (dawny EINECS): 234-255-6
Jednostka: 3462
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤6 % (1 g, 105°C)
Appearance of solution (2.5% in warm EtOH) clear colorless to faint yellow
Residue after ignition ≤0.3 %
Specific optical rotation -45° to -51° (20°C, 589 nm) (c=10, 75% acetic acid)