3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L10006.06
L10006.14
L10006.06EA
365
PLN
L10006.06
L10006.14
3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone ≥99%
3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone
Purity: 99%
CAS No.: 3321-92-4
Molecular Formula: C8H6Cl2O2
Formula Weight: 205.04
Melting Point: 95-98°
Boiling Point: 132-134°/18mm
MDL No.: MFCD00016417
Formuła:
C₈H₆Cl₂O₂ Temp. Wrzenia: 132…134 °C (18 mmHg) Temp. topnienia: 95…98 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016417 Numer CAS: 3321-92-4 |