Drukuj
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A15872.14 A15872.03 A15872.06
A15872.14EA 3970 PLN
A15872.14 A15872.03 A15872.06
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one ≥99%
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one
Purity: 99% CAS No.: 1072-72-6 Molecular Formula: C5H8OS Formula Weight: 116.18 Odour: Weak Melting Point: 60-64° MDL No.: MFCD00006660
Formuła: C₅H₈OS
Temp. topnienia: 60…64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006660
Numer CAS: 1072-72-6
Numer WE (dawny EINECS): 214-015-7