Brom 1 mol/l in acetic acid, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
388401000
388408000
388401000.EA
603
PLN
388401000.
388408000.
Brom 1 mol/l in acetic acid, AcroSeal®
Bromine
Formuła:
Br₂ MW: 159.81 g/mol Temp. Wrzenia: 58.7 Temp. topnienia: -7.2 Temp. Zapłonu: 40 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010896 Numer CAS: 7726-95-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-778-1 Jednostka: 2922 ADR: 8 I Klasyfikacja Merck : 13,01378 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear red Solution |
Strength | 0.90 to 1.10 M |