Samarium(III) perchlorate 50% (w/w) in aqueous solution, Reagent Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
40567.09
40567.18
40567.09EA
760
PLN
40567.09
40567.18
Samarium(III) perchlorate 50% (w/w) in aqueous solution, Reagent Grade
Samarium(III) perchlorate
CAS No.: 13569-60-3
Molecular Formula: Sm(ClO4)3.6H2O
Formula Weight: 556.80 (448.70anhy)
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
UN No.: 3211
MDL No.: MFCD00049769
Formuła:
Cl₃O₁₂Sm MW: 448.698 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049769 Numer CAS: 13569-60-3 Numer WE (dawny EINECS): 236-986-6 Jednostka: 3211 ADR: 5.1 II |