Gadolinium(III) perchlorate 50% (w/w) roztwór wodny, Reagent Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
40571.NA
40571.NC
40571.NE
40571.NAEA
297
PLN
40571.NA
40571.NC
40571.NE
Gadolinium(III) perchlorate 50% (w/w) roztwór wodny, Reagent Grade
Gadolinium(III) perchlorate
CAS No.: 14017-52-8
Molecular Formula: Gd(ClO4)3.6H2O
Formula Weight: 563.69 (455.60anhy)
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
UN No.: 3211
MDL No.: MFCD00150239
Formuła:
Cl₃GdO₁₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150239 Numer CAS: 14017-52-8 Numer WE (dawny EINECS): 237-837-8 Jednostka: 3211 ADR: 5.1,II |